Documenti fondamentali
BCR166
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 4.8 μm particle size
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Descrizione
parameter of the calibration line 4.821 0.019
Forma fisica
particles
Produttore/marchio commerciale
JRC
Dimensione particelle
4.8 μm
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Descrizione generale
Nominal 4.8 μm latex (0.2 % solids)
Confezionamento
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Risultati analitici
For more information please see:
BCR166
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)