BCR077R
1-Methylchrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc2c1ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C19H14/c1-13-5-4-8-17-15(13)11-12-18-16-7-3-2-6-14(16)9-10-19(17)18/h2-12H,1H3
LQKGSLMFGWWLIU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
BCR077R
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)