B9431
Biotin-4-Fluorescein
≥95% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
5-(6)-[2-(biotinoyl)aminoethylaminocarbonyl] fluorescein, B4F, Biotin (5-fluorescein) conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Biotin-4-Fluorescein, ≥95.0% (HPLC)
Livello qualitativo
100
200
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
PM
644.71
tecniche
titration: suitable
Colore
light orange to very dark orange
light yellow to very dark yellow
ε (coefficiente d’estinzione)
≥70 at 491-497 nm in phosphate buffer at 0.05 M
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4ccc(O)cc24)C(=O)NCCNC(=O)CCCC[C@@H]5SC[C@@H]6NC(=O)N[C@H]56
InChI
1S/C33H32N4O8S/c38-18-7-10-25-23(14-18)29(21-9-6-19(39)15-26(21)45-25)20-8-5-17(13-22(20)32(42)43)31(41)35-12-11-34-28(40)4-2-1-3-27-30-24(16-46-27)36-33(44)37-30/h5-10,13-15,24,27,30,38H,1-4,11-12,16H2,(H,34,40)(H,35,41)(H,42,43)(H2,36,37,44)/t24-,27-,30
UROXVNHIYQXTRA-LFERIPGTSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?