B0287
Monoclonal Anti-FITC−Biotin antibody produced in mouse
clone FL-D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-FITC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FL-D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using human tonsil
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- for amplification of signal in immunofluorescence assays
- in Ag-activated beads for flow-based micro immunoassay of parathyroid hormone and IL-5
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?