Documenti fondamentali
B12695
Sigma-Aldrich
Benzoil cloruro
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.57
Beilstein:
471389
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
4.88 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 32 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1056 °F
Limite di esplosione
4.9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. ebollizione
198 °C (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
phenyl
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il cloruro di benzoile, un cloruro acido, è un agente benzoilante usato abitualmente. È stata studiata l′arilazione degli alcheni attivati 1,1- e 1,2-bisostituiti utilizzando il cloruro di benzoile in presenza di palladio come catalizzatore.
Applicazioni
Il cloruro di benzoile può essere usato per sintetizzare:
  • 4-metossibenzofenone attraverso l′acilazione dell′anisolo in presenza di acido dodecatungstofosforico con cesio sostituito (Cs2,5H0,5PW12O40) supportato su argilla K-10.
  • Benzoil aminoacidi attraverso l′acilazione di aminoacidi in presenza di diisopropiletilamina.
  • p-, o-, m-metilbenzofenoni attraverso la benzoilazione del toluene in presenza di catalizzatori di zirconio solfatati favoriti dall′alluminio.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cesium-substituted dodecatungstophosphoric acid on K-10 clay for benzoylation of anisole with benzoyl chloride.
Yadav GD, et al.
J. Catal., 217(1), 88-99 (2003)
Stereochemical course of the palladium-catalysed arylation of disubstituted activated alkenes with benzoyl chloride.
Spencer A.
Journal of Organometallic Chemistry, 240(2), 209-216 (1982)
Benzoylation of toluene with benzoyl chloride on Al-promoted sulfated solid superacids.
Xia Y, et al.
Catalysis Letters, 55(2), 105-112 (1998)
Benzoylation of anisole over borate zirconia solid acid catalyst.
Patil PT, et al.
Catalysis Communications, 3(9), 411-416 (2002)
Nils C Gassen et al.
Nature communications, 12(1), 3818-3818 (2021-06-23)
Viruses manipulate cellular metabolism and macromolecule recycling processes like autophagy. Dysregulated metabolism might lead to excessive inflammatory and autoimmune responses as observed in severe and long COVID-19 patients. Here we show that SARS-CoV-2 modulates cellular metabolism and reduces autophagy. Accordingly