Documenti fondamentali
604186
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13C6H5COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
198 °C (lit.)
Punto di fusione
-1 °C (lit.)
Densità
1.262 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
PASDCCFISLVPSO-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jenny-Marie T Wong et al.
Journal of chromatography. A, 1446, 78-90 (2016-04-17)
Widely targeted metabolomic assays are useful because they provide quantitative data on large groups of related compounds. We report a high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) method that utilizes benzoyl chloride labeling for 70 neurologically relevant compounds, including catecholamines