ARK2151
Hexylene glycol
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Limite di esplosione
7.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)