112100
Hexylene glycol
99%
Sinonimo/i:
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Limite di esplosione
7.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- pH regulatory divergent point for the selective bio-oxidation of primary diols during resting cell catalysis.: This study highlights the role of Hexylene Glycol in biocatalysis, emphasizing its application in enhancing the selective oxidation of primary diols, which is pivotal for developing efficient bio-based production processes (Hua et al., 2022).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
112100-18KG | 4061837018930 |
112100-2.5L | |
112100-25G | |
112100-25L | |
112100-3KG | 4061838699640 |
112100-500G | 4061838699657 |
112100-500ML |