D215554
Dipropylene glycol
99%, mixture of isomers
Sinonimo/i:
DPG, Bis(hydroxypropyl) ether
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)COCC(C)O.CC(O)COC(C)CO.CC(CO)OC(C)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D215554-25G | 4061837637797 |
D215554-3KG | 4061833561737 |
D215554-500G | 4061833561744 |