Documenti fondamentali
8.18533
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol monomethyl ether
(mixture of isomeres) for synthesis
Sinonimo/i:
Dipropylene glycol monomethyl ether, DPM, Methoxypropoxypropanol
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)C3H6OC3H6(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
252-104-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.75 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
205 °C (DIN 51794)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
9500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1-14 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
184 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-50 °C
Temp. transizione
flash point 79 °C
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup