A7534
Albumina sierica bovina
35% in saline, contains azide, aseptically filled
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Saggio
33.0-37.4 protein basis (biuret)
Stato
solution
Purificato mediante
heat shock fractionation
contiene
sodium azide as preservative
non contiene
stabilizer
Origine
USA origin
Concentrazione
33.0-37.4 mg/mL Biuret
35% in saline
tecniche
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Attività estranea
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?