A1662
Albumina sierica bovina
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Saggio
28-32% protein basis (biuret)
Stato
solution
Purificato mediante
heat shock fractionation
contiene
0.1% sodium azide as preservative
10-15 mg/gram protein octanoic acid as stabilizer
Origine
USA origin
Concentrazione
28-32% (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Applicazioni
- in the incubation of 108 colony-forming units S. aureus for quantitative suspension assay to evaluate the antibacterial efficacy
- as a component in bacterial broth culture as organic matter loading for control experiments to study the microbicidal impact of the sesamoid bone against Staphylococcus aureus
- as organic matter loading in Ham′s F12 culture medium for quantitative suspension tests to observe the effect of antimicrobial action of the antiseptics
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?