Key Documents
917869
Sigma-Aldrich
2-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18ClNO2
Peso molecolare:
255.74
Codice UNSPSC:
12352106
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CC1=C(C2CCNCC2)C=CC=C1)O.Cl
Applicazioni
2-(2-(Biperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)