Documenti fondamentali
915971
Sigma-Aldrich
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate
Sinonimo/i:
Rhodium(II) octanoate, dimer, [Rh(C7H15COO)2]2
About This Item
Formula condensata:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
778.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
289-292 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate is useful for hydroformylation reactions.
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)