Key Documents
88720
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J002-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H40FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
542.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +410±15°, c = 0.5 in chloroform
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
STAGMXYQPGLLTD-FGJQBABTSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3