Documenti fondamentali
910910
Sigma-Aldrich
5-Deoxy-D-ribose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Stato
viscous liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@H](O)C)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1
WDRISBUVHBMJEF-MROZADKFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)