90983
Conjugated (9E,11E)-Linoleic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
(9E,11E)-9,11-Octadecadienoic acid, 9E,11E-CLA, Isolinoleic acid, Linoleic acid (9-trans, 11-trans), Mangold’s acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9+
JBYXPOFIGCOSSB-XBLVEGMJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?