909505
C8-Alkyne-dU-CEP
Sinonimo/i:
5-(Octa-1,7-diynyl)-3′-O-[(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)-phosphono)]-5′-O- (4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyuridine, 5-Octadiynyl-dU CEP, C8-Alkyne dU phosphoramidite
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)