90924
HiCrome™ M-TEC Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
M-TEC HiCrome™ Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
chromogen, 0.5 g/L
dipotassium phosphate, 3.3 g/L
lactose, 10.0 g/L
monopotassium phosphate, 1.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 7.5 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.2 g/mL
yeast extract, 3.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms