83339
Mac Conkey-Sorbitol ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Mac Conkey-sorbitol Agar ChromoSelect, SMAC Agar ChromoSelect, Sorbitol MacConkey Agar ChromoSelect
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 13.5 g/L
B.C. indicator, 0.1 g/L
bile salts mixture, 1.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 17 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
neutral red, 0.03 g/L
proteose peptone, 3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sorbitol, 10 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.1±0.3 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms