Documenti fondamentali
88902
Millipore
MacConkey-Sorbitol Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
agenzia
according to ISO 16654:2001
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 13.5 g/L
bile salts, 1.5 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 17 g/L
proteose peptone, 3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sorbitol, 10 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.1±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Applicazioni
MacConkey-Sorbitol Agar is a growth media, which is used for the selective detection and differentiation of Escherichia coli in water samples.
Nota sulla preparazione
Suspend 50 g in 1 litre of distilled water. Bring to the boil to dissolve completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Pour into sterile petri plates. Dry the surface of the gel before inoculation.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
S.D. Weagant et al.
Journal of Food Protection, 58, 7-7 (1995)
Selective Growth Media for Differentiation and Detection of Escherichia Coli and Other Coliforms
Siegrist J
Analytix, 8 null