Documenti fondamentali
901989
Sigma-Aldrich
Tetrazine-NHS ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11N5O4
Peso molecolare:
313.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Disponibilità
available only in USA
Punto di fusione
171-177 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Tetrazine-NHS ester demonstrates exceptionally fast cycloaddition kinetics with trans-cyclooctene (TCO) as the dienophile (up to 30,000 M-1 s-1). These have been the fastest kinetics reported for a bioorthogonal reaction. The chemical stability of tetrazines is substantially lower compared to methyltetrazines, thus requiring more careful selection of reagents and conditions for chemical transformation. However, tetrazine chemistry is still in an acceptable range for many applications.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)