89526
Yeast Extract
micro-agglomerated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Saccharomyces cerevisiae
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-N, ≥4.5%
nitrogen content, ≥9%
Residuo alla calcinazione
≤15%
Perdita
≤8.0% loss on drying
pH
5.8-6.8 (25 °C, 2% in H2O)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
molds
yeasts
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)