190001P
Avanti
Yeast Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand 190001P, powder
Sinonimo/i:
Yeast Extract Polar, Yeast Polar Lipid Extract (S. cerevisiae)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (190001P-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 190001P
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)