190000P
Avanti
Yeast Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Yeast Extract Total, Yeast Total Lipid Extract (S. cerevisiae)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (190000P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (190000P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2