181108C
Avanti
Liver Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Liver Polar Lipid Extract (Bovine)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 2 × 20 mL (181108C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (181108C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (181108C-100mg)
25 mg/mL (181108C-1g)
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3