88561
2,2′-Thiodiethanol
purum, ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521
n20/D 1.5215 (lit.)
P. eboll.
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−16 °C (lit.)
Densità
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
thioether
Stringa SMILE
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?