Documenti fondamentali
86866
Sigma-Aldrich
Tetrabutilammonio idrossido
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
799.93
Beilstein:
3571228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤0.1% halides (as bromide)
Punto di fusione
27-30 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il tetrabutilammonio idrossido 30-idrato si utilizza abitualmente in sintesi organica come base forte e come catalizzatore di trasferimento di fase. Il tetrabutilammonio idrossido 30-idrato (TBAH) dissolto in etere dietilico di grado per HPLC è stato usato per comporre il sistema di solventi in uno studio.
Applicazioni
L′idrossido di tetrabutilammonio 30-idrato (TBAOH) può essere adoperato:
  • Come catalizzatore, nella reazione di idrossialchilazione dei fenoli con carbonati ciclici per la sintesi di aril β-idrossietil eteri.
  • Come base per la degradazione selettiva delle lignine a composti aromatici monomerici.
  • Come reagente nella sintesi di sali di tetrabutilammonio di idrossifurossani, ottenuti per reazione con nitrofurossani
Può anche essere impiegato nella sintesi solvotermica di nanorotoli (nanoscroll) di esaniobato di tipo SNS (simple nanoscroll structures) e INS (intercalated nanoscrolls).
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alana K Greaves et al.
Chemosphere, 93(3), 574-580 (2013-08-08)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a globally distributed persistent organic pollutant that has been found to bioaccumulate and biomagnify in aquatic food webs. Although principally in its linear isomeric configuration, 21-35% of the PFOS manufactured via electrochemical fluorination is produced as
Rapid solvothermal fabrication of hexaniobate nanoscrolls.
Adireddy S, et al.
Materials Research Bulletin, 48(9), 3236-3241 (2013)
Carmen Cavallo et al.
Scientific reports, 5, 16785-16785 (2015-11-19)
Solid solutions of the rare earth (RE) cations Pr(3+), Nd(3+), Sm(3+), Gd(3+), Er(3+) and Yb(3+) in anatase TiO2 have been synthesized as mesoporous beads in the concentration range 0.1-0.3% of metal atoms. The solid solutions were have been characterized by