86863
Tetrabutilammonio idrossido
53.5-56.5% in H2O
Sinonimo/i:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
53.5-56.5% in H2O
Impurezze
≤0.2% halides (as bromide)
Densità
0.995 g/cm3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
Stringa SMILE
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- For the dissolution of 10 wt% cellulose under room temperature conditions.
- As a catalyst during the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
- Preparation of TBAOH salts of fatty acids.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?