Documenti fondamentali
8.18215
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium hydroxide
(12.5% solution in methanol) for synthesis
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium hydroxide
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
P. ebollizione
65 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 11 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Applicazioni
  • Biological Acid Anion Research: Tetra-n-butylammonium hydroxide is used in the hydration structures of lactic acid, facilitating the formation of ionic clathrate hydrate with biological organic acid anions. This application is significant in the study of biological molecules and their interactions with water molecules in various conditions (Muromachi et al., 2014).
  • Pharmaceutical Analysis: It is used in the determination of calcium dobesilate in human plasma, utilizing ion-pairing extraction and high-performance liquid chromatography. This method is crucial for monitoring drug levels in patients, ensuring therapeutic efficacy and safety (Róna et al., 2001).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 11.5 - 13.5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.815 - 0.830
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)