86616
Tetraethylammonium chloride
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Sinonimo/i:
TEA chloride
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Stato
crystals
Solubilità
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)