Documenti fondamentali
8.14645
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetra-n-butylammonium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H36ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
214-195-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
41-44 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Might contain up to 5% bromide.
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C