85886
Streptomycin solution
~1 mg/mL in 1 mM EDTA, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
~1 mg/mL in 1 mM EDTA
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
colorless
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Resistance: A mutation in rpsL, a gene for S12 ribosomal protein, prevents binding of streptomycin to the ribosome. An aminoglycoside phosphotransferase also inactivates streptomycin.
Antimicrobial Spectrum: Streptomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)