11074440001
Roche
Penicillin-Streptomycin
suitable for cell culture, lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution), non-sterile; 0.2 μm filtered, sufficient for 20 mL
Sinonimo/i:
antibiotic
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile; 0.2 μm filtered
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
impiego
sufficient for 20 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
50 mg/mL streptomycin in 0.9% NaCl (as sulfate)
50,000 U/mL penicillin in 0.9% NaCl
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Sensitive organisms:
- Gram-positive bacteria (penicillin)
- Gram-negative bacteria (streptomycin)
- Stability:Penicillin: 3 days
- Streptomycin: 3 days in media at +37 °C
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
100 μg/ml streptomycin
Ricostituzione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash