Documenti fondamentali
85431
Supelco
Miscela sililante I conforme a Sweeley
for GC derivatization, LiChropur
Sinonimo/i:
Miscela clorotrimetilsilano-esametildisilazano, Sylon HTP, esametildisilazano/clorotrimetilsilano/piridina = 2:1:10 (v/v/v), HMDS + TMCS
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Descrizione
ready to use solution in pyridine (10 vol parts)
Stato
liquid
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H19NSi2.C3H9ClSi/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h2*7H,1-6H3;1-3H3
UCJNZOHHMSKSRP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Per saperne di più consultare le informazioni sul prodotto
Componenti
esametildisilazano:clorotrimetilsilano:piridina = 2:1:10 (v/v)
Altre note
Utile miscela sililante per la sililazione degli idrossicomposti
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
BSA+TMCS for GC derivatization, LiChropur™, 93.0-97.0% (GC)
Supelco
15256
BSA+TMCS
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Sweeley, C.C., et al.
Journal of the American Chemical Society, 85, 2497-2497 (1963)
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs