84260
Benzyl salicylate
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Benzyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.581 (lit.)
n20/D 1.581
P. ebollizione
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
Indice di acido
≤5
Temp. transizione
solidification point 24 °C(lit.)
Densità
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
349.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
176.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)