81619
Ectoine
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, Thp(B)
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
PM
142.16 g/mol
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Colore
white
Solubilità
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
Stringa SMILE
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?