Key Documents
80609
Supelco
(−)-β-Pinene
analytical standard
Sinonimo/i:
(1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Beilstein:
2038282
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
eCl@ss:
39011007
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −22±1°, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.478
P. eboll.
164-165 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Descrizione generale
(-)-β-Pinene is a monoterpenoid, naturally found in the resins of pine trees and other conifers.It comprises of an exocyclic double bond in its structure.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
α-Pinene primary reference standard
00040590
α-Pinene
Sabinene natural, 75%
Sigma-Aldrich
W530597
Sabinene
DL-Camphor phyproof® Reference Substance
PHL80087
DL-Camphor
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
Seinfeld.HJ and Pandis.NS et al.
Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, (3) (2016)
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC