Documenti fondamentali
80099
Supelco
PTX-11 solution
20 μg/g in methanol (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Pectenotoxin 11 solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H70O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
875.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentrazione
20 μg/g in methanol (nominal concentration)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@]([C@H]2O[C@]([C@H](OC([C@H](C)[C@@H]3CCC[C@]4(O[C@H]([C@@H]([C@](C5)(C)O[C@H]6C5=O)O)CC4)O3)=O)[C@@H]2O)([H])/C=C/C(C)=C/[C@H](C)C[C@]7(C)O[C@@H]([C@@]8(O[C@@H]6C9)O[C@@]9(C)CC8)CC7)(O)OCC[C@H]1C
InChI
1S/C47H70O15/c1-25-10-11-31-37(35(49)40(55-31)47(53)38(50)27(3)14-20-54-47)56-41(52)28(4)30-9-8-15-45(57-30)17-12-32(58-45)39(51)44(7)23-29(48)36(61-44)33-24-43(6)18-19-46(59-33,62-43)34-13-16-42(5,60-34)22-26(2)21-25/h10-11,21,26-28,30-40,49-51,53H,8-9,1
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)