79590
Phosphorus pentachloride
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.016 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Grado
purum p.a.
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% total of sulfur (S)
pH
1 (5 g/L)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- benzenesulfonyl chloride
- malonic dinitrile
- aromatic sulfonyl chlorides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?