78268
N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-Methyl-bis-perfluorobutyramide, MBHFBA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.323
Densità
1.686 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F14NO2/c1-24(2(25)4(10,11)6(14,15)8(18,19)20)3(26)5(12,13)7(16,17)9(21,22)23/h1H3
BCQYNSPESDDJBZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- Improves stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may confer volatility on substances such as carbohydrates or amino acids, which have so many polar groups that they are non-volatile and normally decompose on heating.
- It assists in separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?