Documenti fondamentali
394866
Supelco
N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetammide
synthesis grade
Sinonimo/i:
N-trimetilsililN-metil trifluoroacetammide, MSTFA
About This Item
Formula condensata:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Beilstein:
1941550
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115710
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
8.8 mmHg ( 27 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Indice di rifrazione
n20/D 1.38 (lit.)
P. ebollizione
130-132 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetammide (MSTFA) è un agente derivatizzante. Può essere utilizzato come alternativa al diazometano.
Applicazioni
Agente sililante utilizzato per formare derivati volatili per l′analisi GC-MS.
Procedura di sililazione migliorata per il rilevamento simultaneo degli ormoni steroidei 17-α-etinilestradiolo ed estrone.
Altre note
Reagente per il trimetilsilile.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Methyl nonadecanoate analytical standard
Supelco
74208
Methyl nonadecanoate
Tina Kosjek et al.
Environment international, 31(5), 679-685 (2005-05-25)
Pharmacologically active substances used to treat human and animal illnesses can enter the aquatic environment via effluents from wastewater treatment plants or in the case of veterinary drugs directly through liquid manure discharge. Some of these substances enter the environment
Iria González-Mariño et al.
Journal of chromatography. A, 1217(11), 1748-1760 (2010-02-13)
An alternative method for the sensitive determination of several drugs of abuse and some of their metabolites in surface and sewage water samples is proposed. Analytes are concentrated using a solid-phase extraction (SPE) sorbent, converted into the corresponding trimethylsilyl derivatives
Hee-Kyung Jeon et al.
Journal of chromatography. A, 1131(1-2), 192-202 (2006-08-08)
A novel method has been developed to simultaneously determine and quantify seven organic UV filters employing liquid (solid)-liquid extraction, derivatization with N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (MSTFA) and gas chromatography with mass spectrometric detection in various environmental matrices. The UV filters determined were:
Stina K Lien et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 118-124 (2012-06-15)
GC-MS analysis of silylated metabolites is a sensitive method that covers important metabolite groups such as sugars, amino acids and non-amino organic acids, and it has become one of the most important analytical methods for exploring the metabolome. Absolute quantitative
L Damasceno et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 35(11), 1285-1294 (2000-12-13)
An evaluation of derivatization procedures for the detection of beta(2)-agonists is presented. The study was performed with the beta(2)-agonists bambuterol, clenbuterol, fenoterol, formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline. Different derivatizating agents were employed, aiming to obtain derivatives with high selectivity to
Protocolli
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
394866-1ML4061837683701
394866-5ML4061837683725
394866-10ML
394866-10X1ML4061837683695
394866-25ML4061837683718