Key Documents
77088
Supelco
Redox standard
358 mV
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
redox potential: 358 mV ±5 mV, 25°C
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The value is the potential of a platinum electrode versus an Ag/AgCl reference in 3M potassium chloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)