Key Documents
78855
Supelco
Redox standard
465 mV
Sinonimo/i:
Redox Potential Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
redox potential: 465 mV ±5 mV, 25°C
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Redox standard has a potential of 465 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Applicazioni
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Caratteristiche e vantaggi
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)