Key Documents
04887
Supelco
Redox standard
124 mV
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
redox potential: 124 mV ±5 mV, 25°C
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Redox standard has a potential of 124 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Applicazioni
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Caratteristiche e vantaggi
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)