Documenti fondamentali
73148
Supelco
3-Nitrobenzyl alcohol
suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5%
Sinonimo/i:
NOBA
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Beilstein:
2044769
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
≥99.5%
Stato
(Powder or Crystals or Solid or Liquid)
tecniche
H-NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
P. ebollizione
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
26-32 °C (lit.)
Densità
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Nitrobenzyl alcohol (3-NBA) is most commonly used matrix for spectrometry methods. It helps in the analysis of porphyrins, cyclic peptides, alkali metal cationized fatty acids for collisional activation and also certain organoruthenium compounds.
Applicazioni
3-NBA has been used as liquid matrix in Ionization in liquid secondary ion mass spectrometry.
Matrix used in fast atom bombardment mass spectrometrycitationcitationcitation
Altre note
Matrix used in fast atom bombardment mass spectrometry
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
T.W. Chan et al.
Org. Mass Spectrom., 27, 53-53 (1992)
3-Nitrobenzyl alcohol has wide applicability as a matrix for FAB-MS.
Sweetman, Brian J., and Ian A. Blair.
Biological Mass Spectrometry, 17.4, 337-340 (1988)
J. Meili et al.
Org. Mass Spectrom., 19, 581-581 (1984)
S. Zhao et al.
Analytical Chemistry, 63, 450-450 (1991)
Investigation of the Alamar Blue (resazurin) fluorescent dye for the assessment of mammalian cell cytotoxicity.
O'brien, John, et al.
European Journal of Biochemistry, 267.17, 5421-5426 (2000)