Documenti fondamentali
72834
Supelco
Acrylamide-d3 Standard solution
~500 mg/L in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~500 mg/L in acetonitrile
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)C(=C([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
Descrizione generale
Acrylamide-d3 is isotopically labelled or deuterated acrylamide and is mostly used in quantitative proteomics. It has 3 deuteriums instead of protons making it heavier than acrylamide. It can be combined with two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis.
Applicazioni
Acrylamide-d3 may be used as an internal standard during the determination of acrylamide in cocoa and coffee products using liquid chromatography–tandem mass spectrometry.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
A modified sample preparation for acrylamide determination in cocoa and coffee products.
Arisseto, Adriana Pavesi, et al.
Food Analytical Methods, 1.1, 49-55 (2008)