Documenti fondamentali
798924
Sigma-Aldrich
Acrylamide-13C3,2,3,3-d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3D3H2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.07
Codice UNSPSC:
41105319
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
N[13C]([13C]([2H])=[13C]([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2+1D,3+1
HRPVXLWXLXDGHG-LJQSZPFLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)