69581
Pyrrolidine
analytical standard
Sinonimo/i:
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.45 (vs air)
Tensione di vapore
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
653 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
10.6 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.442-1.444
n20/D 1.443 (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)