69400
6-Methyl-2-thiouracil
purum, ≥98.0% S basis (elemental analysis)
Sinonimo/i:
Basethyrin, Methiocil, Thiothymin, 4-Hydroxy-2-mercapto 6-methylpyrimidine, MZU
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% S basis (elemental analysis)
Stato
crystals
Punto di fusione
~330 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of luminescent gold(I) thiouracilate complexes as emissive materials.
- Synthesis of uracil-containing histone deacetylase inhibitors.
- Synthesis of S-dihydro-alkylthio-benzyl-oxopyrimidines (S-DABOs) based anti-HIV agents.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?